Läs mer
SI Analytics™ Ubbelohde viskosimeter, ASTM
Produktkod. 10325151 Handla allt SI Analytics Produkter
Viskositetsområde:
0,35 till 1 cSt
2 000 till 10 000 cSt
200 till 1000 cSt
6 000 till 30 000 cSt
600 till 3000 cSt
Ungefärlig konstant:
Kapillär nr 0, konstant K = 0,001
Kapillär nr. III, konstant K = 1
Kapillär nr. IIIc, konstant K = 3
Kapillär nr. IV, konstant K = 10
Kapillär nr. IVc, konstant K = 30
Diameter (metrisk) öppning:
0,24 mm
1,83 mm
2,43 mm
3,27 mm
4,32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10325151
Brand: SI Analytics™ 285400591
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestäm absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende. SI Analytics™ Ubbelohde viskosimeter, ASTM innehåller ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuell och automatisk mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
  • Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
  • Kalibrerad med konstant för manuella mätningar
  • Fyllnadsmängd på 15 till 20mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ubbelohde ASTM Viskosimeter
Viskositetsområde 2 000 till 10 000 cSt
Kalibrerad Ja
Ungefärlig konstant Kapillär nr. IV, konstant K = 10
Certifikat och efterlevnad ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
Diameter (metrisk) öppning 3,27 mm
Längd (metrisk) ∼285 mm
För användning med (applikation) Bestämning av viskositeten för Newtonska vätskor
Volym (metrisk) 15 till 20 ml