Läs mer
Arctiko™ ULTF 420 High Performance Freezer
Produktkod. 11643250
Kapacitet (metrisk):
368 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11643250
Brand: Arctiko™ 1100004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Produced with single compressor technology that ensures the lowest noise level.
  • Low energy consumption
  • Low noise level (<50dB)
  • Insulated inner doors
  • Castors and door key lock
  • 100% HCFC/CFC free
  • Porthole for external temperature probes
  • Micro processor controller with digital display
  • Approximately 72 hours battery back up for alarms, loggings and temperature display in case of power cut
  • Prepared for GSM alarm
  • Prepared for connection of 2 additional probes
  • Ambient temperature display
  • Three-level password protected
  • Battery level indication
  • RS485/RS232 interface
  • Integrated memory for 20 years
Certifikat
ISO 9001:2008, SS-EN ISO 13485:2012
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 368 L
Temperaturområde -40°C to -86°C
Interiör Varnished Steel
Exteriör finish Varnished Steel
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2012, ISO 9001:2008, SS-EN
Färg White Exterior
Modell ULTF 420
Mått (L x B x H) Exteriör W x H: 1562 x 885 mm
Djup (metrisk) interiör 698 mm
Backup-system 72 hours battery back up for alarms, loggings and temperature display
Amperage 4 A
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Energianvändning 6.2 kWH/24 hr.
Kylmedel EP88
Vikt (metrisk) 88 kg