Läs mer
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300
Färg:
Blått
Blått
Genomskinlig
Vitt
Mått (L x B):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Disposable, multi-layered contamination control mat
- Designed to help protect clean areas where cleanliness and hygiene are critical factors
- Peel off one layer to expose the next
- Lay onto any clean surface, no edging or holding frame required
- Anti-microbial additive stops the growth of micro-organisms
- Numbered sheets provide control and assists quality assurance audits
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 115 x 90 cm |
| Disponibel | Single-use |
| För användning med (applikation) | Contamination control |
| Kvantitet | 40 Sheets/Mat, 6 Mats/Cs. |
| Ytbeläggning | Pressure Sensitive Adhesive (PSA) |
| Färg | Blått |
| Längd (engelska) | 46 in. |
| Längd (metrisk) | 115 cm |
| Typ | Entrance Mat |
| Bredd (engelska) | 36 in. |
| Visa mer |