Läs mer
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300
Produktkod. 17198690
Färg:
Blått
Blått
Genomskinlig
Vitt
Mått (L x B):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 17198690
Brand: 3M™ Nomad™ 7100050745
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En dammsamlande golvmatta för engångsbruk som består av 40 ark belagda med ett tryckkänsligt lim. Den höga klibbytan tar bort damm och små partiklar från skosulor och vagnhjul.
  • Kontamineringskontrollmatta i flera lager av engångstyp
  • Designad för att skydda rena områden där renlighet och hygien är kritiska faktorer
  • Dra av ett lager för att exponera nästa
  • Lägg på vilken ren yta som helst, ingen kantband eller hållarram krävs
  • Antimikrobiell tillsats stoppar tillväxten av mikroorganismer
  • Numrerade blad ger kontroll och hjälper kvalitetssäkringsrevisioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 115 x 60 cm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Kontamineringskontroll
Kvantitet 40 ark/matta, 6 mattor/Cs.
Ytbeläggning Tryckkänsligt lim (PSA)
Färg Blått
Längd (engelska) 46 tum.
Längd (metrisk) 115 cm
Typ Entrématta
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 60 cm