Läs mer
Wheaton™ Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus-stoppare
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Diameter (metrisk):
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Helt belagd med en fluorerad polymer
- Överensstämmer med amerikanska, europeiska och japanska farmakopéer
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 13 mm |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Hårdhet | 39 Durometer |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grå |
| Material | Bromobutylgummi |
| Produkttyp | Rak pluggstoppare |