Läs mer
Wheaton™ Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus-stoppare
Produktkod. p-8257004 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Diameter (metrisk):
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11728959
Brand: Wheaton™ W224100420
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med PTFE-liknande beläggningar för att förhindra reaktioner på grund av provkontakt med gummi. Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus-stoppare är tillverkade i en silikonfri miljö.
  • Autoklaveringsbar
  • Helt belagd med en fluorerad polymer
  • Överensstämmer med amerikanska, europeiska och japanska farmakopéer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Material Bromobutylgummi
Produkttyp Rak pluggstoppare