Läs mer
Brady™ Ultratunna matte elektrostatiska dissipativa (ESD) polyimidkretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. p-7250913
Mått (LxB):
0,2 x 0,65 tum.
0,25 x 0,9 tum.
0,25 x 1,5 tum.
0,275 x 0,5 tum.
0,375 x 1 tum.
0,4 x 0,4 tum.
0,5 x 1 tum.
0,75 x 0,25 tum.
Höjd (metrisk):
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
12.7 mm
19.05 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Produktkod. 17841469
Brand: Brady™ 173919
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Statisk dissipativ polyimid tål våglödningsmiljöer och flera hårda tvättar för kretskort och elektronisk komponentförprocessmärkning.
  • Lågprofil, hög temperatur, matt vit polyimidmaterial har ett statiskt avledande lim och statiskt avledande släppfoder
  • Ytresistivitetsvärden inom det rekommenderade intervallet för dissipativa ESD-förpackningsmaterial enligt definitionen av ANSI/ESD S541-2008
  • UL-godkänd, uppfyller kraven i MIL-STD-202G, metod 215K
  • Drifttemperatur på -70 °C till +100 °C (-94 F °till +212 °F)
  • Tillverkad av B-719 polyimidmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, metod 215K Resistens mot lösningsmedel
Typ av lim Statiskt avledande
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyimid
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 750 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +300 °C
Tjocklek (engelska) 0.0033 in.
Tjocklek (metrisk) 0.084 mm
Mått (LxB) 0,2 x 0,65 tum.
Längd (engelska) 0,2 tum
Bredd (engelska) 0,65 tum.
Bredd (metrisk) 16.51 mm
Höjd (metrisk) 5.08 mm
Alternativt artikelnummer M6-9-719