Läs mer
Azpack™ Sarogold™ PRO Cling Wrap-film
Bredd (metrisk):
300 mm
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med geltorkningsapplikationer
- Ger en ogenomtränglig barriär
- Avlägsnar lätt från torkad gelyta utan att lyfta gelén med den.
- Klar, ultraviolett genomskinlig och kan användas för att täcka och lagra förgjutna geler under en längre tid vid +4 C, °eller för att täcka agarosgeler som förhindrar torkning under observation och fotografering på en transilluminator.
- Levereras i en 300m rulle i styv kartong, skärlådor.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Clingfilm |
| Bredd (metrisk) | 300 mm |
| Material | Plast |