Läs mer
IKA™ T 50 Digital ULTRA-TURRAX™ Disperser
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13306309 Handla allt IKA Produkter
Hastighet:
600 till 10 000 r/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13306309
Brand: IKA™ 0003787000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder ett brett hastighetsområde från 500 till 10 000 r/min som gör det möjligt för användare att arbeta med höga omkretshastigheter även med små rotordiametrar.
  • Kraftfullt spridningsinstrument för volymer från 0,25 till 30 l (H2O) med digital hastighetsdisplay
  • Ett brett urval av spridningselement garanterar ett brett användningsområde
  • Reproducerbara operationer tack vare konstant hastighet även vid förändringar i viskositeter
  • Elektronisk hastighetskontroll
  • Elektroniskt överbelastningsskydd
  • Spridningselement i rostfritt stål kan rengöras snabbt och enkelt
  • Smidig start
  • Visning av felkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Digital dispergerare
Hastighet 600 till 10 000 r/min
Spänning 220/240 V
Elektriska krav 220/240 V, 50/60 Hz, 1100 W
Hertz 50/60 Hz
Wattal 1100 W
Volymintervall (metriskt) 250 ml till 30 l
Djup (metriskt) 139 mm
Höjd (metrisk) 355 mm
Bredd (metrisk) 115 mm
Visa LED
För användning med (applikation) Spridning vid höga omkretshastigheter med små rotordiametrar
Modell T 50 ULTRA-TURRAX™
Förpackningsmängd 1 st
Viskositet 5 000 mPas
Vikt (metrisk) 5.76 kg