Läs mer
Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 Utsvängbar ultracentrifugrotor
Kapacitet:
6 x 17 ml
6 x 38,5 ml
Max. RCF:
187 295 x g
191 759 x g
Beschreibung
Designad för reningsapplikationer Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 utsvängbar ultracentrifugrotor har en toppladdad design för enkel användning och mångsidigheten med 38,5 mL eller extra hinkuppsättning för 17 mL hinkkapacitet. Tillgänglig för Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifuger.
Produktegenskaper :
- Toppladdad design för skonsam behandling av ömtåliga lutningar ger enkel användning, samtidigt som man mildrar missöden från en felkrokad skopa
- Flexibilitet med ytterligare 38,5 mL hinksats för att ge dubbel så mycket mångsidighet med en rotor
- Använder samma rör och adaptrar som Thermo Scientific AH-629 och SureSpin 630 rotorer för sömlös övergång till det förbättrade SureSpin 632 rotorer
- Helt integrerad för användning med Sorvall WX+ ultracentrifuger
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Titan |
| Typ | Utsvängbar ultracentrifugrotor |
| Kapacitet | 6 x 17 ml |
| Max. RCF | 191 759 x g |
| Max. Hastighet | 32,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 16.75 cm |
| Radie (metrisk) Min. | 6.85 cm |
| K-faktor | 221 |
| Max. Rörlängd | 10.2 cm |
| Max. Diameter på rör | 1.6 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur