Läs mer
Cole-Parmer™ Ultralene XRF fönsterfilm
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Tjocklek:
0,16 mil
Typ:
Fönsterfilm
Fönsterfilmcirklar
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 500
Beskrivning
- Ideal for light-element analysis.
- Heat resistant up to 100°C (212°F).
- Reasonably chemically resistant.
- Compatible with X-Cell™ sample cups.
- Cole-Parmer™ XRF window film serves as the sample window over our X-Cell sample cups, allowing for uniform transmission of x-rays while effectively containing the liquid sample.
- Ultralene™ film offers the best balance between X-ray transmission, chemical resistivity, strength, and purity.
- The 4 μm (0.16 mil) thickness allows for a greater degree of X-ray transmission and makes it ideal for light-element analysis.
- It is heat resistant up to 100°C (212°F) and is reasonably resistant to acids, bases, and many organic chemicals, but can be attacked by aromatic and halogenated hydrocarbons.
Beställningsinfo
Finns i en mängd olika material, var och en resistent mot en rad kemikalier. Alla storlekar är kompatibla med X-Cell provkoppar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | XRF Spectrometers |
| Typ | Fönsterfilmcirklar |
| Beskrivning | Circles |
| Diameter (engelska) | 2.5 in. |
| Diameter (metrisk) | 6.35 cm |
| För användning med (applikation) | Covers sample window |
| Material | Ultralene |
| Kvantitet | 500/Box |
| Temperaturområde (metriskt) | Up to 100°C |
| Tjocklek | 0,16 mil |