Läs mer
Ultramark ∣r 1621, Mass Spec Std, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11349335
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11349335
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16698.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 105809-15-2 | C6H18N3P3 | 231.189 g/mol
Ultramark 1621 används som referensförening för positiva och negativa joner med högupplöst masspektrometri med snabb atombombardement.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
Ultramark 1621 används som referensförening för positiva och negativa joner med högupplöst masspektrometri med snabb atombombardement.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105809-15-2
Molekylformel C6H18N3P3
Molekylvikt (g/mol) 231.189
MDL-nummer MFCD00242454
InChI-nyckel DEBZEVJNWCNATM-MZWXYZOWSA-N
PubChem CID 44119860
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriometyl)-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trifosfacyklohexa-1,3,5-trien
LEDER CP1(=NP(=NP(=N1)(C)C)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ultramark™ 1621
Namnnotering Mass Spec Standard
Densitet 1.8
Löslighet Miscible with water
Kvantitet 1 g
Formel vikt 2120
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ultramark 1621, Mass Spec Standard
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ultramark 1621
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.