Läs mer
WTW™ Ultrapure Vattenledningsförmåga Cell
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
12 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Mätceller med koncentriska elektroder av rostfritt stål
- Flödeskärl av glas eller rostfritt stål för mätningar i rent vatten
- Ultrapure vattenledningsförmåga cell
- Inkluderar inbyggd temperatursensor, 4,9 fot (1,5 m) kabel och vattentät kontakt
- Exakta uppmätta värden tack vare koncentriska elektroder utan kantfält
- Inkluderar flödeskärl för att förhindra felaktiga resultat på grund av koldioxid
- Inga polarisationseffekter tack vare designen i rostfritt stål
Specifications
Specifications
| Diameter (engelska) | 0,47 tum. |
| Beskrivning | Ultrapure vattenledningsförmåga cell |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Inkluderar | Inbyggd temperatursensor, 4,9 fot (1,5 m) kabel och vattentät kontakt |