Läs mer
Elma™ Ultrasonic™ Glasbägare
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Användbar för ultraljudsrengöring av små delar.
- Bevarar ultraljudsrengöringslösning.
- Bägare som innehåller rengöringsdelar och rengöringslösning suspenderas i ett vattenbad innehållande ytaktivt ämne.
Tekniske data
Tekniske data
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 95 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Glas |
| För användning med (applikation) | Elmasonic Ultraljudsbad |
| Typ | Bägare |
| Graderad | Ja |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion