Läs mer
Epredia™ UltraVision LP-detektionssystem
Handla allt Epredia ProdukterBeskrivning
Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
Enzym: Peroxidas
Kromogen/substrat: Inget tillhandahållet
Innehåller:
TL-060-HL: 60mL Ultra V Block (TA-060-UB), 60mL Primary Antibody Enhancer (TL-060-PB), 60mL HRP-polymer (TL-060-PH)
TL-125-HL: 125 ml Ultra V-block (TA-125-UB), 125 ml primär antikroppsförstärkare (TL-125-PB), 125 ml HRP-polymer (TL-125-PH)
Anmärkning:
UltraVision detektionssystem detekterar en specifik mus-IgG- eller kanin-IgG-antikropp bunden till ett antigen i vävnadssnitt. Den specifika antikroppen är lokaliserad av en universell sekundär antikroppsformulering konjugerad till en enzymmärkt polymer som känner igen mus- och kanin-immunoglobuliner. Polymerkomplexet visualiseras sedan med ett lämpligt substrat/kromogen.
Specifikationer
Specifikationer
| Räkna | 300 till 600 bilder |
| Kvantitet | 60 mL |
| Inkluderar | 60mL Ultra V-block (TA-060-UB), 60mL Primary Antibody Enhancer (TL-060-PB), 60mL HRP-polymer (TL-060-PH) |
| Kromagen | Ingen tillhandahålls |
| Specificitet | anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L) |
| Förvaringskrav | Förvara vid 2° till 8 °C. Varje komponent är stabil i 18 månader. |
| Enzym | Peroxidas |
| Produktlinje | Labb Vision , UltraVision |
| Substrat | Ingen tillhandahålls |
Säkerhet och hantering
- 60ML U-Vision LP Lrge Vol Det Syst
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone