Läs mer
Cytiva Ultrospec™ 8000 Spectrophotometer
Typ:
UV-Vis spektrofotometer PC
UV-Vis-spektrofotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dual-beam UV-Visible spectrophotometer
- Used for critical analysis, Pharmacopoeia research
- Secure user log in and method control
- Datrys CFR software
- Color touchscreen display
- Equation editor software allows custom calculations to be applied to measured data
- USB memory stick data/method storage and USB PC connection
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR part 11 |
| Anslutningar | USB cable, USB memory stick |
| Visa | Touchscreen |
| Produktlinje | Ultrospec 8000 |
| Spektral bandbredd | 1 nm |
| Typ | UV-Vis-spektrofotometer |
| Spänning | 90/250 V |
| Våglängdsområde | 190 to 1100 nm |
| Elektriska krav | 30 VAC |
| För användning med (applikation) | Designed to Meet The Requirements of Critical Analysis and Users in Pharmacopoeia Research Environments |
| Visa mer |