Läs mer
Emballator UN Approved Cans
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
25 l
Höjd (metrisk):
296 mm
306 mm
310 mm
467 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Material: HDPE, approved for food contact
- Color: Nature
- UN Approved tamper evident closure
- Approved by NET for storage and transport of dangerous goods
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | UN Approved Can |
| Kapacitet (metrisk) | 25 l |
| Färg | Natural |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 290 mm |
| Bredd (metrisk) | 250 mm |
| Höjd (metrisk) | 467 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 61 mm |
| Vikt (metrisk) | 1.1 Kg |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.