Läs mer
Thermo Scientific™ Omonterade 4 ml skruvgänga flaska bekvämlighetssatser
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nationella omonterade 4 mL skruvgängade injektionsflaskor innehåller flaskor och kapsyler med förmonterade septa.
Includes:
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Black |
| Beskrivning | Convenience Kit 4 mL I-D Vial with Teflon Silicone Cap |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 4 mL |
| Septum | Röd PTFE/Vit silikon |
| Inkluderar | Vial C4015-11W; Closure C4015-75A |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Tjocklek (engelska) | 60 mil |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.