Läs mer
Thermo Scientific™ Omonterade 4 ml skruvgänga flaska bekvämlighetssatser
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nationella omonterade 4 mL skruvgängade injektionsflaskor innehåller flaskor och kapsyler med förmonterade septa.
- All items remain handy and dust-free
- Caps with pre-inserted septa are not attached to vials—packaged in polybags
Includes:
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Black |
| Diameter (metrisk) Inre | 15 mm |
| Färg | Klart |
| Material | Glass, PTFE |
| Förslits | No |
| Volym (metrisk) | 4 mL |
| Septum | Vit Virgin PTFE |
| Inkluderar | Vial: C4015-1, Closure: C4015-66/C4015-10 |
| Antal per förpackning | 100 |
| Volym (metrisk) Totalt | 4 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.