Läs mer
Liebherr™ Under-bänk, gnistfri inredning, laboratoriumkyl
Handla allt Liebherr Produkter
Kapacitet (metrisk):
141 l
Hyllor:
3
Höjd (metrisk) Exteriör:
82 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bordshöjd gnistfri laboratoriumkyl, räckvidd, 1-sektion, bredd 600 mm, bruttokapacitet 141 l.
- Temperaturområde +3 / +16°C, 3 justerbara glashyllor 440mm(B) x 420mm(D), vit exteriör, kommersiellt gjuten polystyrol insida, fläktstödd kylning.
- Klimatklass 7, köldmedium R 600a, anslutningsklass 1,0A, 230v/50/1-ph, energiförbrukning 273 kWh/a
- 130 liter nettovolym
- ATEX-certifierad gnistfri inredning
- Digital styrenhet med°0,1 C-upplösning, lösenordsknapplås, RS 485-gränssnitt och spänningsfri larmkontakt
- Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
- Larmlogg över senaste 3 händelser med min/max temperaturer, varaktighet etc.
- Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörr
- 45 kg hyllbelastning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Laboratoriekylar |
| Kapacitet (metrisk) | 141 l |
| Temperaturområde | 3 °C till 16 °C |
| Temperaturupplösning | 0,1 °C |
| Temperaturstabilitet | Gradient 3,9 °C |
| Kylmedel | R 600a |
| Dörr stil | Solid |
| Antal lådor | 0 |
| Hyllor | 3 |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 40 kg |
| Visa mer |