Läs mer
BICASA Lådskåp under bänk på hjul
Handla allt BICASA Produkter
Färg:
Antracit
Blått
Rött
ljusgrå
Mått (D x B x H):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Beskrivning
- Underbänksskåp på hjul
- Metallrambas med 4 svängbara hjul (polyamidväska och termoplastiska gummisteg), 2 med låsbara med bromsar - Höjd mm 100
- Centrallås som standard
- Anti-tilt säkerhetssystem för att endast öppna en låda åt gången
- Kroppsbredd mm 500 + mm 20 av ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mobilt förvaringsskåp |
| Färg | Antracit |
| Typ av skåp | Underbänksskåp |
| Mått (D x B x H) | 900 x (500 + 20) x 760 mm |
| Antal dörrar | Hold (Håll) |
| Antal lådor | 4 |
| Bredd (engelska) | 35,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 900 mm |
| Med hjul | Ja |
| Material | Melamin |