Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Digital omrörningsplatta, 230 V
Produktkod. 17322681
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Glaskeramisk
Temperatur (metrisk):
0 °C till 325 °C
0 °C till 450 °C
Produktkod. 17322681
Brand: Cole-Parmer™ Stuart™ 0480762
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sann temperaturinställning och exakt omrörningskontroll i en kompakt, stapelbar design som tar upp mindre bänkskiva och lagringsutrymme. Designad för att förhindra oavsiktligt spill på kontrollpanelen, med en varm varningslampa som lyser även när enheten är urkopplad.
  • Compact, stackable design takes up less benchtop and storage space
  • Square plate design allows flexibility of vessel sizes and combinations
  • Designed to prevent accidental spillage on the control panel
  • Hot warning light remains on even when the unit is unplugged
  • Glass ceramic top plate is chemical-resistant and stays cool around the edges
  • Coated aluminum top plate allows for rapid heating and improved temperature uniformity
  • Glazed with BioCote™ for antimicrobial protection
  • Built with tough aluminum casing for longevity
  • IP32 rated for water and dust resistance
  • Top plate measures 15 x 15 cm
Specifikationer
Material för toppplatta Glaskeramisk
Spänning 230 V
Säkerhetsfunktioner Hot warning light remains on even when unplugged
Modell UC152D
Temperatur (metrisk) 0 °C till 450 °C
Frekvens 50 Hz
Wattal 550 W
Typ Stirring Hotplate
Form Square
Pluggtyp EU
Max. Behållarstorlek 15 L
Omrörningsområde 100 to 2000 rpm
Garanti 3 Years
Mått (L x B x H) 24.8 x 17.2 x 12.2 cm
Visa Digital