Läs mer
Haldenwanger™ Glaserat porslinsbruk
Produktkod. 12343328
Kapacitet (metrisk):
70 ml
75 ml
100 ml
170 ml
250 ml
400 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12343328
Brand: Haldenwanger™ L 55/4/RAUH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa bruk för en mängd olika laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Oglaserade porslinsbruk är tillverkade av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Slipytor är oglaserade
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Avsluta Oglaserad
Diameter (metrisk) Inre 115mm
Produkttyp Murbruk
Material Porslin
Höjd (metrisk) 63mm