Läs mer
Haldenwanger™ Oglaserad porslinstöt
Längd (metrisk):
115 mm
125 mm
135 mm
150 mm
175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Available in a variety of sizes
- Grinding surfaces are unglazed
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Avsluta | Unglazed |
| Produkttyp | Pestle |
| Material | Porcelain |
| Längd (metrisk) | 150 mm |