Läs mer
Haldenwanger™ Oglaserad porslinstöt
Längd (metrisk):
115mm
125mm
135mm
150mm
175mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Available in a variety of sizes
- Grinding surfaces are unglazed
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Avsluta | Unglazed |
| Produkttyp | Pestle |
| Material | Porcelain |
| Längd (metrisk) | 135mm |