Läs mer
Haldenwanger™ Oglaserad porslinstöt
Längd (metrisk):
115 mm
125 mm
135 mm
150 mm
175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Slipytor är oglaserade
- Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Avsluta | Oglaserad |
| Produkttyp | mortelstöt |
| Material | Porslin |
| Längd (metrisk) | 125 mm |