Läs mer
Haldenwanger™ Oglaserad porslinstöt
Produktkod. 12343338
Längd (metrisk):
115 mm
125 mm
135 mm
150 mm
175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12343338
Brand: Haldenwanger™ L 56/3/RAUH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa stöttar för en mängd olika laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Oglaserade porslinstötar är tillverkade av optimerat laboratorieporslin.
  • Available in a variety of sizes
  • Grinding surfaces are unglazed
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Avsluta Unglazed
Produkttyp Pestle
Material Porcelain
Längd (metrisk) 175 mm