Läs mer
Hughes Ouppvärmd nöddusch med ögon-/ansiktstvätt
Material:
Galvaniserat stål
Rostfritt stål
Beskrivning
- Golvmonterad ouppvärmd säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt i rostfritt stål
- ANSI kompatibel modell idealisk för användning i inomhusapplikationer utan risk för frysning eller överhettning
- Försedd med fotpanel som standard
- Levererar ANSI rekommenderas 76 liter dricksvatten per minut från duschen och 12 liter per minut till ögon-/ansiktstvätt
- Finns med antingen galvaniserat pulverlackerat mjukt stål (G) eller rostfritt stål (GS) rörsystem
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Galvaniserat stål |
| Montering | Golv |
| Produkttyp | Säkerhetsdusch |