Läs mer
Abeba™ UNI6 1780 Skor
Produktkod. 15647737
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Produktkod. 15647737
Brand: Abeba™ 1780/44
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tåhätta i stål ger extra skydd. Speciellt foder med silverjoner absorberar andning så att foten kan andas.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • A-mikro
  • Vitt
  • Tåhätta av stål
  • Skummad PU mellansula
  • Halkskydd TPU yttersula
  • Utbytbar Soft Comfort innersula M (artikelnr 350122)
  • Sanitetsbehandlad
  • Antistatisk
  • Andningsbart foder med silverjoner
  • Vristområde med snörning
  • **Storlek 35 med utbytbar acc Wave innersula (art. 3576)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Färg Vitt
Material A-mikro
Storlek 44
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 1780
Tåmaterial Stål