Läs mer
ABEBA™ Uni6 Black Occupational Sneakers O2
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Lätt, smidig, vattenavvisande
- Följ EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Halksäker PU/TPU yttersula
- Bra dämpning
- Energiupptagning i hälområdet
- Riv- och vattentåliga tyger
- Lätt att fästa med snören
- Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
- Saneringsbehandling
- Uttagbar Active Comfort innersula
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| Öljet material | Stål, rostfritt |
| Liner material | Foder av silverjoner som andas |
| Material | Textil |
| Storlek | 35 |
| Enda funktioner | Halk- och nötningsbeständig, ESD-avledande, stötdämpande |
| Sulmaterial | Polyuretan, termoplastisk polyuretan |
| Stil | Tränare |
| Visa mer |