Läs mer
Thermo Scientific™ Uniguard™ Direct-Connection Skyddskassetthållare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Eliminera kravet på extra beslag med hjälp av Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Skyddskassetthållare. De är återanvändbara, skyddspatronhållare i rostfritt stål som fästs direkt på analyskolonnens inlopp.
- Med PEEK 0,0625 tum. hanuttag som passar många pelare
- 0,0625 tum. honinloppsspets kan användas med olika standardkopplingar
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Skyddskassetthållare för bytestips för vattenpelare |
| För användning med (utrustning) | Tips för utbyte av vattenpelare |
| Typ | Patronhållare |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.