Läs mer
Thermo Scientific™ Uniguard™ Direct-Connection Skyddskassetthållare
Produktkod. 10762567 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
1 mm ID Vaktkolonner
2,1 till 3 mm ID Vaktkolonner
4,6 mm ID Vaktkolonner
Tips för utbyte av vattenpelare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10762567
Brand: Thermo Scientific™ 85100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera kravet på extra beslag med Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Skyddskassetthållare.
Eliminera kravet på extra beslag med hjälp av Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Skyddskassetthållare. De är återanvändbara, skyddspatronhållare i rostfritt stål som fästs direkt på analyskolonnens inlopp.
  • Med PEEK 0,0625 tum. hanuttag som passar många pelare
  • 0,0625 tum. honinloppsspets kan användas med olika standardkopplingar
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skyddskassetthållare för 1 mm ID Vaktkolonner
För användning med (utrustning) 1 mm ID Vaktkolonner
Typ Patronhållare
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.