Läs mer
Uvex™ Unilite 6605 Safety Gloves
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
Beskrivning
- Lightweight, comfortable knit gloves suited for delicate assembly work
- Breathable nitrile foam coating is ideal for precision mechanical work
- Enhanced grip in dry or slightly damp areas
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Industrial |
| Beläggningsmaterial | Nitrile Foam |
| Färg | Black |
| Material | Nylon |
| Storlek | 6 |
| EN388 Standard | 4122X |
| För användning med (applikation) | Inspection, Sorting, and Small Parts Assembly |
| Kön | Unisex |
| Handske manschettstil | Knit |
| Serie | Unilite 6605 |