Läs mer
Corning™ Universell linjär pipettstativ
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Klart
Orange
Positioner:
4
6
Beskrivning
Corning™ universellt linjärt stativ för fyra pipetter, (fyra enkanaliga, max två 8-kanals eller 12-kanalspipetter)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pipettställ |
| Beskrivning | Polyoximetylen |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Håller | Enkanalspipetter (4) eller flerkanalspipetter (2) |
| Material | POM |
| Positioner | 4 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Pipetter |
| Kvantitet | Låda med 1 |
| Visa mer |