Läs mer
BINDER™ CB-S Solid.Line Universal Shaker
Handla allt BINDER Produkter
Bana:
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ansluts via bandkabel
- Universellt tillämplig
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 20 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 2 kg |
| Hastighetsintervall | 5 till 220 rpm |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 45 °C |
| Produkttyp | Universal Shaker |
| Pluggtyp | EU |
| Temperaturområde (engelska) | 39,2 °F till 113 °F |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Material | Glas |
| Visa mer |