Läs mer
Nabertherm™ Universalrörsugn
Produktkod. 17338189 Handla allt Nabertherm Produkter
Controllertyp:
B510
C550
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1300 °C
1500 °C
Produktkod. 17338189
Brand: Nabertherm™ RT332OAN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa rörugnar används när laboratorieexperiment måste utföras horisontellt, vertikalt eller i specifika vinklar. Möjligheten att konfigurera lutningsvinkeln och arbetshöjden, och deras kompakta design, gör även dessa ugnar lämpliga för integration i befintliga processsystem.
  • Rörlängd: 360
  • Ansluten effekt: 1,8 kW
  • Elanslutning: 1-fas
Specifikationer
Controllertyp C550
Uppvärmd zon 200 mm
Temperatur (metrisk) 1500 °C
Mått (L x B x H) Exteriör 445 x 475 x 740 mm
Längd (metrisk) 360 mm
Diameter (metrisk) processrör 30 mm