Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga gjutna glasflaskor, med monterade skruvlock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
28 ml
30 ml
Stängningsmaterial:
Aluminium
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 20
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Gummi |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 28 ml |
| Hals stil | Skruva |
| Trådstil | Skruva |
| Stängningsmaterial | Aluminium |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |