Läs mer
Fisherbrand™ Genomskinliga gjutna glasflaskor, med monterade skruvlock
Produktkod. p-8002157 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
28 ml
30 ml
Stängningsmaterial:
Aluminium
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 20
Produktkod. 14803572
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för förvaring av patologimedia. Fisherbrand™ Genomskinliga gjutna glasflaskor med monterade skruvlock är tillverkade av klart neutralt typ 1 glas.
  • Med skruvhals
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
  • Med antingen monterad aluminiumgummifodrad kåpa eller PP-kåpa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 28 ml
Hals stil Skruva
Trådstil Skruva
Stängningsmaterial Aluminium
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 83 mm
Kvantitet 20/Pk.
Typ Universalflaska
Stängningsstorlek 28 mm