Läs mer
SCAT™ Universal Waste Hub 'Jan'
Produktkod. 17089703 Handla allt SCAT Europe Produkter
Färg:
Blått
Svart
Trådstorlek:
B 53
B 63
B 83
GL 45
GL 60/61
S 50
S 51
S 55
S 60/61
S 65
S 70/71
S 90
S 95
S60/61
Inkluderar:
Jordkabel, säkerhetstratt, stänkskydd, ändringsindikator (310535)
Säkerhetstratt, 4 PFA blindpluggar (1,6/2,3/3,2 mm OD), 3 PTFE blindpluggar (3 x 5 till 11,5 mm ID), avgasfilter M, stänkskydd, bytesindikator, mekanisk nivåkontroll, 190 mm flytare, jordkabel
Säkerhetstratt, stänkskydd, ändringsindikator (310535)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17089703
Brand: SCAT™ 320051
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den innovativa Universal Waste Hub 'Jan' är en smart, allt-i-ett-lösning för flytande avfall. SCAT™ erbjuder ett mycket konkurrenskraftigt antal avfallshanteringslösningar kring HPLC-system.
Den unika multitalangen SCAT™ Universal Waste Hub 'Jan' för hantering av flytande avfall är en ny utveckling från SCAT™ Europa, en ledande premiumtillverkare för labbsäkerhet. Ingen annan produkt på laboratoriemarknaden för avfallslösningar kombinerar mer innovativa alternativ för individuell anpassning till förändrade avfallskrav kring HPLC-system. Ett stort antal smarta detaljer garanterar maximal säkerhet jämfört med konventionella lösningar.
Materialet i behållaren är tillverkat av högkvalitativ HE-HD och är designad för långvarig användning och resistent mot alla vanliga kemikalier som används i laboratorier. Gångjärnet på trattlocket är tillverkat av rostfritt stål och har ett optimalt skydd mot korrosion. Själva satelliten är gjord av PTFE-material och säkerställer hög stabilitet i hela huset. Den extra smutssilen fångar upp magnetomrörare, såväl som större smutspartiklar. Laboratorieflaskor kan lätt placeras på den för sköljningsändamål. Silen kan tas bort för rengöring. Maskstorleken har optimerats och säkerställer ett snabbt genomflöde av lösningsmedel. Fliken med grepp på trattlocket säkerställer enkel och bekväm hantering. Klickförslutningen med integrerad tätningsring förhindrar luftföroreningar genom okontrollerade utströmmande ångor. För att undvika övertryck i avfallsbehållaren, SCAT™ Universal Waste Hub 'Jan' har en anslutning för ett original SCAT™ frånluftsfilter, som redan ingår i leveransen. För explosiva miljöer, två elektriskt ledande versioner av SCAT™ Universal Waste Hub finns tillgängliga som förhindrar gnistor genom att använda en jordkabel.
Alla anslutningar på satelliten är exakt bearbetade och ordnade på ett mycket lättanvänt sätt. Satelliten kan skruvas fast på avfallsbehållaren och förblir samtidigt variabelt vridbar. Satelliten förblir flexibelt användbar och förhindrar att de anslutna slangarna vrids. Med en tillgänglighet på 10 olika gängstorlekar kan alla typer av avfallsbehållare anslutas. Även mycket sällsynta gängstorlekar kan anslutas genom att använda adaptrar som finns som tillval. Designen på Waste Hub är modern och lika tilltalande. Formerna på höljet och komponenterna är ergonomiskt utformade och har en hög användbarhet. Det enorma utbudet av tillbehör täcker alla eventualiteter och garanterar alltid rätt konfiguration av navet.
  • Inkluderar 1 avgasfilter (storlek M, polypropen), 3 röranslutningar (5 till 11,5 mm OD, gänga) NPT 1/8 tum, polypropen), 3 blindpluggar (gänga NPT 1/8 tum, PTFE), 1 Blindplugg (Gänga GL 14, PTFE), 4 Blindpluggar (Gänga UNF 1/4 tum, PFA), 4 Beslag (3,2 mm ID, Gänga UNF 1/4 tum, PFA), 4 Beslag (2,3 mm ID, Gänga UNF 1/4 tum, gänga, PFA 1/4 tum), Fittings (Ind. UNF 1/4 tum, PFA)
Specifikationer
För användning med (applikation) Avfallshantering av flytande avfall
För användning med (utrustning) HPLC och UHPLC-system
Typ Avfallshanteringsenhet
Lösningsmedelskanaler 7
Inkluderar Säkerhetstratt, stänkskydd, ändringsindikator (310535)
Kvantitet 1 sats
Färg Blått
Trådstorlek S 51