Läs mer
Grant Instruments™ JB Academy vattenbad utan omrörning
Produktkod. 15167015
Djup (metriskt):
215 mm
380 mm
590 mm
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
Värmekapacitet:
1400 W (230 V) 1050 W (120 V)
350 W (230V och 120V)
800 W (230 V)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15167015
Brand: Grant Instruments™ JBA5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett idealiskt val för skolor och högskolor som behöver en grundläggande, enkel att använda vattenbad av god kvalitet. Bottenbricka ingår som standard. (Locket säljs separat.) JBA-sortimentet består av tre modeller - 5 l, 12 l och 18 l.
Ett idealiskt val för skolor och högskolor som behöver en grundläggande, enkel att använda vattenbad av god kvalitet. Bottenbricka ingår som standard. JBA-sortimentet består av tre modeller - 5 l, 12 l och 18 l.
  • Temperaturintervall omgivningstemperatur +5°C till 95°C i drift
  • Stabilitet:± 0,5°C
  • Unik Set och ForgetTM-teknik - snabb uppvärmning, pålitlig temperaturkontroll
  • Enkla, intuitiva kontroller - snabbt och enkelt att ställa in temperaturen
  • Praktiskt frontpanellås - inaktiverar frontpanelskontroller och förhindrar oavsiktliga ändringar
  • Tank i rostfritt stål – högkvalitativt stål med en slitstark, polerad yta
  • 3 års garanti
Beställningsinfo
Locket säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål
Controllertyp Digital
Kapacitet (metrisk) 5 l
Certifikat och efterlevnad DIN 58966
Temperaturområde Omgivningstemperatur +5° till 95 °C
Värmekapacitet 350 W (230V och 120V)
Material Rostfritt stål
Modell JBA5
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 215 x 335 x 200 mm
Längd (metrisk) 215 mm
Bredd (metrisk) 335 mm
Höjd (metrisk) 200 mm
Djup (metriskt) 215 mm
Vikt (metrisk) 3.9 kg
Spänning 120/230 V