Läs mer
Kinesis™ Peek Lågtrycks Union Assembly
Typ:
Union
Färg:
Naturlig
För användning med (utrustning):
Med 2 P-200/P-235, 1/16 tum, 1/4-28, 0,020 tum. (0,5 mm) GENOM
Med 2 P-300/P-335, 1/8 tum, 1/4-28, 0,050 tum. (1,25 mm) GENOM
MicroTight Sleeves; 2F-125/1P-553, 6-32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Gör solida anslutningar i lågtrycksapplikationer
- Tillverkad av inerta polymerer
- 1/4-28 plattbottenportar
- Maxtryck på 1000 psi (69 bar)
- 0,030 tum genomgående håldiameter
- 0,41μ L svept volym
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Union |
| Anslutningar | 2F-125/1P-553, 6-32 |
| Material | PEEK |
| Färg | Naturlig |
| För användning med (utrustning) | MicroTight Sleeves; 2F-125/1P-553, 6-32 |