Läs mer
Kinesis™ Avstängningsventiler
Färg:
Blått
Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre:
1,58 mm
0,317 cm
3,17 mm
Material:
TITT
Tefzel (ETFE)
Max. Tryck:
500 psi (34 bar)
600 psig
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Stoppa snabbt en flödesström
- Tål tryck upp till 500 psi
- Stoppa snabbt en flödesström
- Alla ventiler har 1/4-28 plattbottenportar och kommer med beslag.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | Tefzel (ETFE) |
| Max. Tryck | 600 psig |
| Typ | Avstängningsventil |
| Inkluderar | 1/4-28 kopplingar för slangar |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,125 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,317 cm |