Läs mer
Kinesis™ Avstängningsventiler
Färg:
Blått
Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre:
1,58 mm
0,317 cm
3,17 mm
Material:
TITT
Tefzel (ETFE)
Max. Tryck:
500 psi (34 bar)
600 psig
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Stoppa snabbt en flödesström
- Withstands pressures up to 500 psi
- Quickly stop a flow stream
- All valves feature 1/4-28 flat-bottom ports and come with fittings.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | TITT |
| Max. Tryck | 500 psi (34 bar) |
| Typ | Shut-Off Valve |
| Volym (metrisk) | 2.5 μL (Internal) |
| Diameter (engelska) Yttre | 0.062 in. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1,58 mm |