Läs mer
Kinesis™ Hylsor i rostfritt stål
Produktkod. p-201563
För användning med (utrustning):
0,062 tum OD-slang
Typ:
Hane sexkantsmutter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 13080950
Brand: Kinesis™ 0193990
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valco/VICI-kompatibel
Beslag i rostfritt stål tål tryck upp till 20 000 psi (1380 bar).
Specifikationer
Typ Hane sexkantsmutter
Certifikat och efterlevnad ROHS
Längd (engelska) 0,15 tum.
Längd (metrisk) 0.38 cm
Max. Tryck 20 000 psi
Port stil 10 till 32 konade
För användning med (utrustning) 0,062 tum OD-slang
Material Rostfritt stål
Kvantitet 10/Pk.