Läs mer
Liebherr™ Upprättstående kylskåp med hyllor
Produktkod. 17829106
Kapacitet (metrisk):
420 l
571 l
655 l
Produktkod. 17829106
Brand: Liebherr™ FRFvg 6501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säker, långvarig och ultraenergieffektiv kylförvaring för icke temperaturkänsliga produkter, Liebherr™ Professionellt kylskåp är designat för allmänna applikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på.
  • Professionellt upprättstående kylskåp för allmän förvaring, nå-in, 1-sektion
  • Temperaturområde +3 / +16°C, Klass M1, med 3 luftfuktighetsinställningar
  • Klimatklass (energidirektivet): 5
  • Energieffektivitetsklass: C
  • Forcerad luftkylning: Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol insida
  • Köldmedium R 600a, anslutningsvärde 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Multifunktionell digital kontrollenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
  • Självstängande dörr vid < 90°och mekaniskt lås, dörrhandtag i aluminium
Tekniske data
Typ Professionellt kylskåp
Kapacitet (metrisk) 655 l
Temperaturområde 1 °C till 15 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (börvärde) +5 °C
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid vändbar självstängande med lås
Antal dörrar 1
Hyllor 5
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Interiör Gjuten polystyrol av kommersiell kvalitet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Pekkontroll, digital display i dörren
Hjul Valfritt (80 till 100 mm dia.)
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
För användning med (applikation) Förvaring av icke känsliga produkter
Hamnar Nej
Produktlinje Professionell prestanda
Garanti 2 år. Delar och arbete
Avfrosta Tidsinställd av-cykel
Modell FRFvg 6501
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Wattal 120 W
Energianvändning 603 kWh/a
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.