Läs mer
Liebherr™ Upprättstående kylskåp med hyllor
Kapacitet (metrisk):
420 l
571 l
655 l
Beskrivning
- Professionellt upprättstående kylskåp för allmän förvaring, nå-in, 1-sektion
- Temperaturområde +3 / +16°C, Klass M1, med 3 luftfuktighetsinställningar
- Klimatklass (energidirektivet): 5
- Energieffektivitetsklass: C
- Forcerad luftkylning: Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol insida
- Köldmedium R 600a, anslutningsvärde 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
- Multifunktionell digital kontrollenhet med högupplöst display och anslutningsmöjligheter
- Självstängande dörr vid < 90°och mekaniskt lås, dörrhandtag i aluminium
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Professionellt kylskåp |
| Kapacitet (metrisk) | 571 l |
| Temperaturområde | 1 °C till 15 °C |
| Temperatursensor | NTC |
| Temperatur (börvärde) | +5 °C |
| Kylmedel | R 600a |
| Dörr stil | Solid vändbar självstängande med lås |
| Antal dörrar | 1 |
| Hyllor | 5 |
| Skåpsmaterial | Reptåligt målat stål |
| Visa mer |