Läs mer
Liebherr™ Upprätt apotekskyl med lådor
Handla allt Liebherr Produkter
Kapacitet (metrisk):
394 l
420 l
558 l
Dörr stil:
Självstängande glas
Solid vändbar självstängande med lås
Beskrivning
- Upprättstående apotekskyl, räckvidd, 1-sektion, DIN 13277-kompatibel
- Temperatur inställd på +°5 C, vit exteriör, kommersiellt gjuten polystyrol interiör, fläktassisterad kylning
- Flexibelt organiseringslådsystem för optimal artikelöversikt
- Ultraeffektiv, energiförbrukning
- Köldmedium R 600a, anslutningsvärde 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
- Digital kontroller med 2,4 tum touch& svep färgdisplay °och 0,1 C upplösning, lösenordsknappsatslås, antimikrobiellt spakhandtag
- Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port
- Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
- Avancerade optiska larm och larmhistorik med min/max temperaturer, varaktighet etc.
- Innerbelysning (kylskåp: vertikal LED på vänster sida vägg, frys: LED på framsidan upptill utanför)
- Elektroniskt dörrlås med fjärrkontroll, vändbara gångjärn, självstängande dörr med 90° boläge
Specifications
Specifications
| Typ | Apotek kylskåp |
| Kapacitet (metrisk) | 420 l |
| Temperaturområde | 5 °C |
| Temperatursensor | PT1000 |
| Kylmedel | R 600a |
| Dörr stil | Självstängande glas |
| Antal dörrar | 1 |
| Skåpsmaterial | Reptåligt målat stål |
| Exteriör finish | Vit pulverlackerad |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001, CE |
| Show More |