Läs mer
Urea, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489493
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
Produktkod. 11489493
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12360.0C
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.056 g/mol
Används som proteindenatureringsmedel Urea är ett råtyg för tillverkning av organiska hartser och används som proteindenaturerande tätningsmedel och inom jordbruk, färgämnen, bränslen, funktionella vätskor, intermediärer, färgtillsatser och beläggningstillsatser. Urea används som kvävefrigörande gödselmedel, korroderande alternativ till bergsalt för avisning av vägar, bryningsmedel i fabrikstillverkade kringlor, molnsåddsmedel, ett djupt eutektiskt lösningsmedel och typ av jonisk vätska.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Används som proteindenatureringsmedel Urea är ett råmaterial för tillverkning av organiska hartser och används som proteindenaturerande tätningsmedel och inom jordbruket, färgämnen, bränslen, funktionella vätskor, intermediärer, färgtillsatser och beläggningstillsatser. Urea används som kvävefrigörande gödselmedel, korroderande alternativ till bergsalt för avisning av vägar, bryningsmedel i fabrikstillverkade kringlor, molnsåddsmedel, ett djupt eutektiskt lösningsmedel och typ av jonisk vätska.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, metanol, glycerol, bensen och koncentrerad saltsyra. Praktiskt taget olöslig i kloroform och eter.
Anmärkningar
Stabil vid rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-13-6
Molekylformel CH4N2O
Molekylvikt (g/mol) 60.056
MDL-nummer MFCD00008022
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-namn urea
LEDER C(=O)(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urea
Smältpunkt 130°C to 135°C
Densitet 1.335
pH 9.2 to 9.5
Odör Ammonia-like
Kvantitet 10,000 g
Beilstein 635724
Merck Index 14,9867
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid. Practically insoluble in chloroform and ether.
Formel vikt 60.06
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.