Läs mer
USB Host Interface Kit, för OHAUS™ Scout STX och SKX Precision Portable Balances
Produktkod. 15599631 Handla allt Ohaus Produkter
:
USB Host Interface Kit
Produktkod. 15599631
Brand: Ohaus 30268983
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hjälper till att exportera eller importera menyinställningar och inställningsparameter för applikationsläge.
Vägningsresultat kan också sparas till USB flash-enhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Språk Kinesiska, engelska (USA), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska (BR), ryska, spanska (MX)
Produktlinje Gränssnittskablar och kit