Läs mer
Fisherbrand™ UV-brickor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
10 x 150 mm
100 mm x 100 mm
100 x 70 mm
200 mm x 100 mm
200 mm x 200 mm
200 mm x 250 mm
70 mm x 100 mm
70 mm x 150 mm
70 mm x 70 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Sub-Gel Maxi horisontellt gelelektroforessystem |
| Typ | Gelbricka 15 x 15 cm, UV Transparent |
| Mått (L x B) | 200 mm x 250 mm |